Learn More
Succinate, solution tampon de 0,2M, pH 5,5, Thermo Scientific™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Succinate buffer soln. |
| Couleur | Incolore |
| Concentration | 0.2 M |
| pH | 5.5 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 250 mL |
| Odeur | Odorless |