Learn More
Succinate, solution tampon de 0,2M, pH 6,5, Thermo Scientific™
Code produit 15424529
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
Conditionnement:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15424529 500 mL 500mL
15414529 250 mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15424529 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur J62078.AP
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 150-90-3
Formule moléculaire C4H4Na2O4
Poids moléculaire (g/mol) 162.052
Numéro MDL MFCD00002789
Clé InChI ZDQYSKICYIVCPN-UHFFFAOYSA-L
CID PubChem 9020
ChEBI CHEBI:63675
Nom IUPAC disodium ; butanedioate
SMILES C(CC(=O)[O-])C(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Succinate buffer soln.
Couleur Incolore
Concentration Solution de tampon 0,2M
pH 6.5
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL