Learn More
Acide succinique (acide butanedioïque), Mikromol™
Code produit 30051697
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051697 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051697 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0567.050100
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide succinique (acide butanedioïque)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Succinic acid
CAS 110-15-6
Noms d’analytes ou de composants Succinic acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C4 H6 O4
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Succinic Acid, Butanedioic acid
Formule InChI InChI=1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
SMILES OC(=O)CCC(=O)O
Nom IUPAC butanedioic acid
Poids moléculaire (g/mol) 118.09
Quantité 100 mg
Poids de la formule 118,0266 g/mol