Learn More
Acide succinique, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30323398
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30323398 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323398 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC16985000100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Succinic acid
CAS 110-15-6
Noms d’analytes ou de composants Succinic acid
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C4 H6 O4
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Succinic Acid, Butanedioic acid
Formule InChI InChI=1S/C4H6O4/c5-3(6)1-2-4(7)8/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
SMILES OC(=O)CCC(=O)O
Nom IUPAC Acide butanedioïque
Poids moléculaire (g/mol) 118.09
Quantité 100 mg
Poids de la formule 118,0266 g/mol