Learn More
Anhydride succinique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10786874 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
50g
5g
5kg
Code produit. 10786874
Marque: Thermo Scientific Acros 158762500
Demander un format en vrac ou personnalisé
Anhydride succinique, 99 %, C4H4O3, numéro CAS-108-30-5, 2,5-dicététrahydrofurane, 2,5-furandione, dihydro, anhydride butanedioïque, dihydro-2,5-furandione, dihydrofurane-2,5-dione, rikacid sa, acide succinique anhydride, anhydride succinique, anhydride succinyl, oxyde succinyl, 1 kg, 17 407, 261,0°C
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-30-5
Formule moléculaire C4H4O3
Poids moléculaire (g/mol) 100.07
Numéro MDL MFCD00005525
Clé InChI RINCXYDBBGOEEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme succinic anhydride, dihydrofuran-2,5-dione, succinic acid anhydride, succinyl oxide, 2,5-diketotetrahydrofuran, dihydro-2,5-furandione, butanedioic anhydride, 2,5-furandione, dihydro, succinyl anhydride, rikacid sa
CID PubChem 7922
ChEBI CHEBI:36595
Nom IUPAC oxolane-2,5-dione
SMILES O=C1CCC(=O)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau Succinic anhydride
Point de fusion 116.0°C to 120.0°C
Point d’ébullition 261.0°C
Quantité 250 g
Conditionnement Flacon en plastique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Viscosité 3 mPa.s (125°C)
Beilstein 17,407
Fieser 04,468
Merck Index 15,9
Informations sur la solubilité Solubility in water: 62g/L (20°C). Other solubilities: soluble in chloroform,carbon tetrachloride and,alcohol,slightly soluble in ether,20g/L benzene (20°C)
Poids de la formule 100.07
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Succinic anhydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.