Learn More
Succinophénone (diphénacyle), Mikromol™
Code produit 30050489
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050489 25 mg 25mg
30049383 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30050489 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0039.010025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Succinophénone (diphénacyle)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Succinophenone (Diphenacyl)
CAS 495-71-6
Noms d’analytes ou de composants Succinophenone (Diphenacyl)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C16 H14 O2
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Succinophenone, Diphenacyl
Formule InChI InChI=1S/C16H14O2/c17-15(13-7-3-1-4-8-13)11-12-16(18)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12H2
SMILES O=C(CCC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
Nom IUPAC 1,4-diphénylbutane-1,4-dione
Poids moléculaire (g/mol) 238.28
Quantité 25 mg
Poids de la formule 238,0994 g/mol