Learn More
Sucralose, Mikromol™
Code produit. 17918764
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
Code produit. 17918764
Marque: Mikromol MM1490.00
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Sucralose
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sucralose
CAS 56038-13-2
Noms d’analytes ou de composants Sucralose
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C12 H19 Cl3 O8
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Sucralose, 1,6-Dichloro-1,6-dideoxy-beta-d-fructofuranosyl 4-chloro-4-deoxy-alpha-d-galactopyranoside
Formule InChI InChI=1S/C12H19Cl3O8/c13-1-4-7(17)10(20)12(3-14,22-4)23-11-9(19)8(18)6(15)5(2-16)21-11/h4-11,16-20H,1-3H2/t4-,5-,6+,7-,8+,9-,10+,11-,12+/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@H](O[C@]2(CCl)O[C@H](CCl)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1Cl
Nom IUPAC (2R,3R,4R,5R,6R)-2-[(2R,3S,4S,5S)-2,5-bis(chloromethyl)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]oxy-5-chloro-6-(hydroxymethyl)oxane-3,4-diol
Poids moléculaire (g/mol) 397.63
Quantité 250 mg
Poids de la formule 396.0146 g/mol