Learn More
Solution standard de saccharose Brix, 50 %, Reagecon™
Code produit 12653166 Tous les produits Reagecon Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Concentration:
50%
60 % de saccharose
Conditionnement:
15mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Concentration Conditionnement
12653166 50% 15mL
12673166 60 % de saccharose 15mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12653166 Fournisseur Reagecon Code fournisseur BS50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    97.05€
    86.95€ / 15mL
    Économisez 10.10€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Stabilisé pour une durée de conservation prolongée de 12 semaines. L’étalon Brix Reagecon™, 60 %, conforme ICUMSA est un étalon d’indice de réfraction de saccharose prêt à l’emploi dans un flacon compte-gouttes pratique pour une utilisation avec tous les types de réfractomètres. Résultats d’essai certifiés ISO17025 et fabriqué conformément au Guide ISO 34.
Cette solution étalon de sucrose contient des ingrédients bruts de haute pureté, peut être utilisée avec n’importe quelle marque de réfractomètre, est stabilisée pour avoir une durée de conservation prolongée de 12 semaines et est fabriquée conformément aux directives de l’ICUMSA.
  • Préparation par gravimétrie sur une base poids/masse : le soluté (saccharose) et le solvant (eau) sont tous deux pesés sur une balance calibrée avec des poids traçables OIML
  • Le certificat d’étalonnage des balances est émis en conformité avec les exigences de la norme ISO 17025 pour l’étalonnage des balances non automatiques (réf. INAB : 265C)
  • L’indice de Brix est vérifié à l’aide d’un réfractomètre à haute performance étalonné et contrôlé par température, en utilisant des étalons Brix de haute pureté, accrédités par le Guide ISO 34
Spécification
Concentration 50%
Quantité 15 mL