Learn More
Erlab Grille de protection contre l'aspiration
Afin d'éviter toute aspiration d'objet et d'offrir le meilleur confort de travail, ERLAB propose cette grille de protection contre l'aspiration en équipement standard.
Marque: Erlab NORT000384
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Grille placée à l'entrée du conduit d'extraction pour éviter l'aspiration par le ventilateur des chiffons, lingettes ou tout autre matériau léger.