Learn More
Sugammadex sodium, MedChemExpress
Code produit. 16488076
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Code produit. 16488076
Marque: Medchem Express HYB0079
MedChemExpress Sugammadex sodium is a synthetic γ-cyclodextrin derivative, and acts as a reversal agent for neuromuscular block. Sugammadex sodium shows nephroprotective effect in ischemia-reperfusion injury.
Sugammadex sodium is a synthetic γ-cyclodextrin derivative, and acts as a reversal agent for neuromuscular block. Sugammadex sodium shows nephroprotective effect in ischemia-reperfusion injury.
Spécification
Nom chimique ou matériau Sugammadex sodium
Forme physique Solid
CAS 343306-79-6
Couleur Blanc
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C72H104Na8O48S8
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonyme Org25969
Informations sur la solubilité H2O : ≥ 34 mg/mL (15.61 mM)
SMILES O=C(O[Na])CCSC[C@@H]1OC(O[C@@H]2[C@H]([C@H](O)C(O[C@H]3[C@H](CSCCC(O[Na])=O)OC(O[C@H]4[C@H](CSCCC(O[Na])=O)OC5[C@@H](O)[C@@H]4O)[C@@H](O)[C@@H]3O)O[C@H]2CSCCC(O[Na])=O)O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1OC(O[C@@H](CSCCC(O[Na])=O)[C@H](OC6[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](OC7[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](OC8[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O5)[C@H](CSCCC(O[Na])=O)O8)[C@H](CSCCC(O[Na])=O)O7)[C@H](CSCCC(O[Na])=O)O6)[C@H]9O)[C@H]9O
Poids moléculaire (g/mol) 2178.01
Poids de la formule 2178.01
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.