Learn More
Sulbactam 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30322470
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30322470 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30322470 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA16986600AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulbactam
CAS 68373-14-8
Noms d’analytes ou de composants Sulbactam
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H11 N O5 S
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Sulbactam, (2S,5R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-Dioxide, (2S-cis)-3,3-Dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-Dioxide, Betamaze, CP 45899, Penicillanic acid 1,1-dioxide, Penicillanic acid S,S-dioxide, Penicillanic acid dioxide, Penicillanic acid sulfone, Sulbactam, Sultamicillin Impurity A, Sultamicillin Tosilate Dihydrate Impurity A, Sultamicillin Tosilate Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C8H11NO5S/c1-8(2)6(7(11)12)9-4(10)3-5(9)15(8,13)14/h5-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/t5-,6+/m1/s1
SMILES CC1(C)[C@@H](N2[C@@H](CC2=O)S1(=O)=O)C(=O)O
Nom IUPAC (2S,5R)-3,3-diméthyl-4,4,7-trioxo-4λ ^{6}-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-acide carboxylique
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 233.24
Quantité 1 mL
Poids de la formule 233,0358 g/mol