Learn More
Sulbactame, Mikromol™
Code produit 30050219
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050219 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30050219 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0308.010250
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Sulbactam
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulbactam
CAS 68373-14-8
Noms d’analytes ou de composants Sulbactam
Conditions d’expédition Poche de glace (-20 °C)
Formule moléculaire C8 H11 N O5 S
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Sulbactam, (2S,5R)-3,3-Dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-Dioxide, (2S-cis)-3,3-Dimethyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-Dioxide, Betamaze, CP 45899, Penicillanic acid 1,1-dioxide, Penicillanic acid S,S-dioxide, Penicillanic acid dioxide, Penicillanic acid sulfone, Sulbactam, Sultamicillin Impurity A, Sultamicillin Tosilate Dihydrate Impurity A, Sultamicillin Tosilate Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C8H11NO5S/c1-8(2)6(7(11)12)9-4(10)3-5(9)15(8,13)14/h5-6H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/t5-,6+/m1/s1
SMILES CC1(C)[C@@H](N2[C@@H](CC2=O)S1(=O)=O)C(=O)O
Nom IUPAC (2S,5R)-3,3-diméthyl-4,4,7-trioxo-4λ ^{6}-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-acide carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 233.24
Quantité 250 mg
Poids de la formule 233,0358 g/mol