Learn More
Nitrate de sulconazole, Mikromol™
Code produit 30049260
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30049260 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30049260 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3674.00
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
nitrate de sulconazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Sulconazole Nitrate
CAS 61318-91-0
Noms d’analytes ou de composants Sulconazole Nitrate
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C18 H15 Cl3 N2 S . H N O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 1-[2-[[(4-Chlorophenyl)methyl]thio]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-1H-imidazole Nitrate (1:1), 1H-Imidazole, 1-[2-[[(4-chlorophenyl)methyl]thio]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-, mononitrate (9CI), Exelderm, Myk, RS 44872, RS 44872-00-10-3, Sulconazole nitrate, Sulcosyn, 1H-Imidazole, 1-[2-[[(4-chlorophenyl)methyl]thio]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]-, (+/-)-, mononitrate
Formule InChI InChI=1S/C18H15Cl3N2S.HNO3/c19-14-3-1-13(2-4-14)11-24-18(10-23-8-7-22-12-23)16-6-5-15(20)9-17(16)21;2-1(3)4/h1-9,12,18H,10-11H2;(H,2,3,4)
SMILES O[N+](=O)[O-].Clc1ccc(CSC(Cn2ccnc2)c3ccc(Cl)cc3Cl)cc1
Nom IUPAC 1-[2-[(4-chlorophényl)méthylsulfanyl]-2-(2,4-dichloro)éthyl]imidazole ;acide nitrique
Poids moléculaire (g/mol) 460.76
Quantité 250 mg
Poids de la formule 458.9978 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.