Learn More
Sulfacétamide, 98 %, ACROS Organics™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sulfacetamide |
| Type | Sulfacetamide |
| Point de fusion | 182.0°C |
| Spectre IR | Authentic |
| Perte à la dessiccation | 0.5% max. (105°C, 2 hrs) |
| Quantité | 100 g |
| Poids de la formule | 214.24 |
| Pourcentage de pureté | ≥97.5% (HPLC) |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sulfacetamide
- Attention
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.