Learn More
Sulfacétamide monohydraté de sodium, LoGiCal
Description
monohydrate de sulfacétamide sodique
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sulfacetamide sodium salt |
| CAS | 6209-17-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | Sulfacetamide sodium salt |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C8 H9 N2 Na O3 . H2 O |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Sulfacetamide Sodium Monohydrate, N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]acetamide sodium salt hydrate (1:1:1), N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]acetamide monosodium salt monohydrate, N-Sulfanilylacetamide monosodium salt monohydrate, N1-Acetylsulfanilamide sodium monohydrate, Sodium N-sulfanilylacetamide monohydrate, Sodium sulfacetamide monohydrate, Sulamyd sodium monohydrate, Sulfacetamide sodium monohydrate |
| SMILES | O.[Na+].CC(=O)[N-]S(=O)(=O)c1ccc(N)cc1 |
| Industry Type | Criminologie |
| Poids moléculaire (g/mol) | 236.22 |
| Afficher plus |