Learn More
Sulfacétamide monohydraté de sodium, Mikromol™
Code produit 17989504
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17989504 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17989504 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM1087.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
monohydrate de sulfacétamide sodique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfacetamide sodium salt
CAS 6209-17-2
Noms d’analytes ou de composants Sulfacetamide sodium salt
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C8 H9 N2 Na O3 . H2 O
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Sulfacetamide Sodium Monohydrate, N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]acetamide sodium salt hydrate (1:1:1), N-[(4-Aminophenyl)sulfonyl]acetamide monosodium salt monohydrate, N-Sulfanilylacetamide monosodium salt monohydrate, N1-Acetylsulfanilamide sodium monohydrate, Sodium N-sulfanilylacetamide monohydrate, Sodium sulfacetamide monohydrate, Sulamyd sodium monohydrate, Sulfacetamide sodium monohydrate
SMILES O.[Na+].CC(=O)[N-]S(=O)(=O)c1ccc(N)cc1
Poids moléculaire (g/mol) 236.22
Quantité 500 mg