Learn More
Sulfachloropyrazine sodique 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30323384
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30323384 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30323384 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA16990045AL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfachloropyrazine Sodium
CAS 23307-72-4
Noms d’analytes ou de composants Sulfachloropyrazine Sodium
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C10 H8 Cl N4 O2 S . Na
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Sulfachloropyrazine Sodium
Formule InChI InChI=1S/C10H8ClN4O2S.Na/c11-9-5-13-6-10(14-9)15-18(16,17)8-3-1-7(12)2-4-8;/h1-6H,12H2;/q-1;+1
SMILES [Na+].Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)[N-]c2cncc(Cl)n2
Nom IUPAC sodium ;(4-aminophényl)sulfonyl-(6-chloropyrazin-2-yl)azamide
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 306.7
Quantité 1 mL
Poids de la formule 305.9954 g/mol