Learn More
Sulfaclozine 1000 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30317924
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30317924 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30317924 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA16990290AL1000
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfachloropyrazine
CAS 102-65-8
Noms d’analytes ou de composants Sulfachloropyrazine
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C10 H9 Cl N4 O2 S
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(6-chloropyrazinyl)- (9CI), Sulfanilamide, N1-(6-chloropyrazinyl)- (7CI,8CI), 4-Amino-N-(6-chloro-2-pyrazinyl)benzenesulfonamide, Esb3, Esb3 (antibiotic), N1-(6-Chloropyrazinyl)sulfanilamide, Sulfachloropyrazine, Sulfaclozine, Sulfatyf
Formule InChI InChI=1S/C10H9ClN4O2S/c11-9-5-13-6-10(14-9)15-18(16,17)8-3-1-7(12)2-4-8/h1-6H,12H2,(H,14,15)
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2cncc(Cl)n2
Nom IUPAC 4-amino-N-(6-chloropyrazin-2-yl)benzènesulfonamide
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 284.72
Quantité 1 mL
Poids de la formule 284,0135 g/mol