Learn More
Impureté A de la sulfadiazine EP, Mikromol™
Code produit 30050849
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30050849 25 mg 25mg
30049324 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30050849 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0623.030025
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Impureté A de la sulfadiazine EP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Pyrimidin-2-amine
CAS 109-12-6
Noms d’analytes ou de composants Pyrimidin-2-amine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C4 H5 N3
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Pyrimidin-2-amine, Sulfadiazine Imp. A (Pharmeuropa), Sulfadiazine Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C4H5N3/c5-4-6-2-1-3-7-4/h1-3H,(H2,5,6,7)
SMILES Nc1ncccn1
Nom IUPAC pyrimidine-2-amine
Poids moléculaire (g/mol) 95.1
Quantité 25 mg
Poids de la formule 95,0483 g/mol