Learn More
Sulfadimidine, LoGiCal
Code produit 30457404
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457404 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30457404 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR1311.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfadimidine
CAS 57-68-1
Noms d’analytes ou de composants Sulfadimidine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H14 N4 O2 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Sulfanilamide, N1-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)- (8CI), 2-(4-Aminobenzenesulfonamido)-4,6-dimethylpyrimidine, 2-(4-Aminobenzenesulfonylamino)-4,6-dimethylpyrimidine, 2-(p-Aminobenzenesulfonamido)-4,6-dimethylpyrimidine, 2-Sulfanilamido-4,6-dimethylpyrimidine, 4,6-Dimethyl-2-sulfanilamidopyrimidine, 4-Amino-N-(2,6-dimethyl-4-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)benzenesulfonamide, A 502, Azolmetazin, BN 2409, Calfspan, Calfspan Tablets, Cremomethazine, Diazil, DiazilSulfadine, Diazyl, Dimezathine, Dimidin R, Kelametazine, Mermeth, N-(4,6-Dimethyl-2-pyrimidyl)sulfanilamide, N1-(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)sulfanilamide, N1-(4,6-Dimethyl-2-pyrimidyl)sulfanilamide, NSC 67457, NSC 683529, Neasina, Neazina, Panazin, Pirmazin, S-Dimidine, Spanbolet, SulfaSURE SR Bolus, Sulfadimerazine, Sulfadimesin, Sulfadimesine, Sulfadimethyldiazine, Sulfadimethylpyrimidine, Sulfadimezin, Sulfadimezine, Sulfadimidin, Sulfadimidine, Sulfadine, Sulfamethazine, Sulfamethiazine, Sulfodimesin, Sulfodimezine, Sulka K Boluses, Sulphadimethylpyrimidine, Sulphadimidine, Sulphamethasine, Sulphamethazine, Sulphamezathine, Sulphamidine, Sulphodimezine, Superseptil, Superseptyl, Sustain III, Vertolan, Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)-, Sulfamethazine
Formule InChI InChI=1S/C12H14N4O2S/c1-8-7-9(2)15-12(14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Cc1cc(C)nc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
Nom IUPAC 4-amino-N-(4,6-diméthylpyrimidin-2-yl)benzènesulfonamide
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 278.33
Quantité 10 mg
Poids de la formule 278,0837 g/mol