Learn More
Sulfadoxine, Mikromol™
Code produit 17980886
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17980886 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17980886 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0533.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Sulfadoxine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfadoxine
CAS 2447-57-6
Noms d’analytes ou de composants Sulfadoxine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H14 N4 O4 S
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Sulfadoxine, 4-amino-N-(5,6-dimethoxypyrimidin-4-yl)benzenesulfonamide, Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(5,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)-, Sulfanilamide, N1-(5,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)-, 4,5-Dimethoxy-6-sulfanilamidopyrimidine, 4-Amino-N-(5,6-dimethoxy-4-pyrimidinyl)benzensulfonamide, 4-Sulfanilamido-5,6-dimethoxypyrimidine, Fanasil, Fanasulf, N1-5,6-Dimethoxy-4-pyrimidinylsulfanilamide, Orthosulfin, Ro 4-4393, Sanasil, Sulfadoxin, Sulformethoxine, Sulformetoxin, Sulformetoxine, Sulforthodimethoxine, Sulforthomidine, WR 4073
Formule InChI InChI=1S/C12H14N4O4S/c1-19-10-11(14-7-15-12(10)20-2)16-21(17,18)9-5-3-8(13)4-6-9/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
SMILES COc1ncnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)c1OC
Nom IUPAC 4-amino-N-(5,6-diméthoxypyrimidine-4-yl)benzènesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 310.33
Quantité 250 mg
Poids de la formule 310,0736 g/mol