Learn More
Sulfalène, LoGiCal
Code produit 30463663
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30463663 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30463663 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0968.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfalene
CAS 152-47-6
Noms d’analytes ou de composants Sulfalene
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C11 H12 N4 O3 S
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(3-methoxypyrazinyl)- (9CI), Sulfanilamide, N1-(3-methoxypyrazinyl)- (8CI), 2-Methoxy-3-sulfanilamidopyrazine, 2-Sulfanilamido-3-methoxypyrazine, 3-Methoxy-2-sulfanilamidopyrazine, 3-Methoxy-2-sulfapyrazine, 3-Methoxypyrazine sulfanilamide, AS 18908, Dalysep, F.I. 5978, Farmitalia 204/122, Kelfizin, Kelfizina, Kelfizine W, Longum, N1-(3-Methoxy-2-pyrazinyl)sulfanilamide, NSC 110433, Policydal, Polycidal, SMP2, Sulfalene, Sulfamethopyrazine, Sulfamethoxypyrazine, Sulfametopyrazine, Sulfapyrazinemethoxine, Sulfapyrazinemethoxyine, Sulfapyrazinemethoxyne, Vetkelfizina
Formule InChI InChI=1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-10(13-6-7-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,15)
Type de solution Purs, non dilués
SMILES COc1nccnc1NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2
Nom IUPAC 4-amino-N-(3-méthoxypyrazin-2-yl)benzènesulfonamide
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 280.3
Quantité 10 mg
Poids de la formule 280,063 g/mol