Learn More
Sulfamérazine 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30318395
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30318395 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30318395 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA16995100AL100
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfamerazine
CAS 127-79-7
Noms d’analytes ou de composants Sulfamerazine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C11 H12 N4 O2 S
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 4-Amino-N-(4-methyl-2-pyrimidyl)benzenesulfonamide, Sulfamerazine, Sulfadimidine Imp. A (Pharmeuropa), Sulfadimidine Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
SMILES Cc1ccnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
Nom IUPAC 4-amino-N-(4-méthylpyrimid-2-yl)benzènesulfonamide
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 264.3
Quantité 1 mL
Poids de la formule 264,0681 g/mol