Learn More
Sulfamérazine, LoGiCal
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sulfamerazine |
| CAS | 127-79-7 |
| Noms d’analytes ou de composants | Sulfamerazine |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C11 H12 N4 O2 S |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | 4-Amino-N-(4-methyl-2-pyrimidyl)benzenesulfonamide, Sulfamerazine, Sulfadimidine Imp. A (Pharmeuropa), Sulfadimidine Impurity A |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15) |
| Type de solution | Purs, non dilués |
| SMILES | Cc1ccnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1 |
| Afficher plus |