Learn More
Sulfamérazine, Mikromol™
Code produit 17920626
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17920626 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17920626 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0581.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Sulfamérazine
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfamerazine
CAS 127-79-7
Noms d’analytes ou de composants Sulfamerazine
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C11 H12 N4 O2 S
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 4-Amino-N-(4-methyl-2-pyrimidyl)benzenesulfonamide, Sulfamerazine, Sulfadimidine Imp. A (Pharmeuropa), Sulfadimidine Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C11H12N4O2S/c1-8-6-7-13-11(14-8)15-18(16,17)10-4-2-9(12)3-5-10/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
SMILES Cc1ccnc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
Nom IUPAC 4-amino-N-(4-méthylpyrimid-2-yl)benzènesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 264.3
Quantité 500 mg
Poids de la formule 264,0681 g/mol