Learn More
Sulfaméthazine 1000 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30314923
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30314923 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30314923 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA16996500AL1000
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfadimidine
CAS 57-68-1
Noms d’analytes ou de composants Sulfadimidine
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C12 H14 N4 O2 S
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Sulfanilamide, N1-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)- (8CI), 2-(4-Aminobenzenesulfonamido)-4,6-dimethylpyrimidine, 2-(4-Aminobenzenesulfonylamino)-4,6-dimethylpyrimidine, 2-(p-Aminobenzenesulfonamido)-4,6-dimethylpyrimidine, 2-Sulfanilamido-4,6-dimethylpyrimidine, 4,6-Dimethyl-2-sulfanilamidopyrimidine, 4-Amino-N-(2,6-dimethyl-4-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, 4-Amino-N-(4,6-dimethylpyrimidin-2-yl)benzenesulfonamide, A 502, Azolmetazin, BN 2409, Calfspan, Calfspan Tablets, Cremomethazine, Diazil, DiazilSulfadine, Diazyl, Dimezathine, Dimidin R, Kelametazine, Mermeth, N-(4,6-Dimethyl-2-pyrimidyl)sulfanilamide, N1-(4,6-Dimethyl-2-pyrimidinyl)sulfanilamide, N1-(4,6-Dimethyl-2-pyrimidyl)sulfanilamide, NSC 67457, NSC 683529, Neasina, Neazina, Panazin, Pirmazin, S-Dimidine, Spanbolet, SulfaSURE SR Bolus, Sulfadimerazine, Sulfadimesin, Sulfadimesine, Sulfadimethyldiazine, Sulfadimethylpyrimidine, Sulfadimezin, Sulfadimezine, Sulfadimidin, Sulfadimidine, Sulfadine, Sulfamethazine, Sulfamethiazine, Sulfodimesin, Sulfodimezine, Sulka K Boluses, Sulphadimethylpyrimidine, Sulphadimidine, Sulphamethasine, Sulphamethazine, Sulphamezathine, Sulphamidine, Sulphodimezine, Superseptil, Superseptyl, Sustain III, Vertolan, Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)-, Sulfamethazine
Formule InChI InChI=1S/C12H14N4O2S/c1-8-7-9(2)15-12(14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
SMILES Cc1cc(C)nc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)n1
Nom IUPAC 4-amino-N-(4,6-diméthylpyrimidine-2-yl)benzènesulfonamide
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 278.33
Quantité 1 mL
Poids de la formule 278,0837 g/mol