Learn More
Sulfaméthoxazole EP Impureté B, Mikromol™
Code produit 30049747
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30049747 100 mg 100mg
30052576 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30049747 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0227.03
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Sulfaméthoxazole EP Impureté B
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-[((4-Aminophenyl)sulfonyl)amino]-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulfonamide
CAS 135529-16-7
Noms d’analytes ou de composants 4-[((4-Aminophenyl)sulfonyl)amino]-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulfonamide
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C16 H16 N4 O5 S2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme 4-[[(4-Aminophenyl)sulphonyl]amino]-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulphonamide, Sulfamethoxazole Imp. B (EP), Sulfamethoxazole USP Related Compound B, Sulfamethoxazole USP RC B, 4-[[(4-Aminophenyl)sulphonyl]amino]-N-(5-methylisoxazol-3-yl)benzenesulphonamide, Sulfamethoxazole Related Compound B, Sulfamethoxazole Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C16H16N4O5S2/c1-11-10-16(18-25-11)20-27(23,24)15-8-4-13(5-9-15)19-26(21,22)14-6-2-12(17)3-7-14/h2-10,19H,17H2,1H3,(H,18,20)
SMILES Cc1onc(NS(=O)(=O)c2ccc(NS(=O)(=O)c3ccc(N)cc3)cc2)c1
Nom IUPAC 4-amino-N-[4-[(5-méthyl-1,2-oxazol-3-yl)sulfmoyl]phényl]benzènesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 408.45
Quantité 100 mg
Poids de la formule 408.0562 g/mol