Learn More
Sulfaméthoxypyridazine 1000 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30324705
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30324705 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30324705 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA16998150AL1000
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfamethoxypyridazine
CAS 80-35-3
Noms d’analytes ou de composants Sulfamethoxypyridazine
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C11 H12 N4 O3 S
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Sulfamethoxypyridazine, 4-amino-N-(6-methoxypyridazin-3-yl)benzenesulfonamide, Benzenesulfonamide, 4-amino-N- (6-methoxy-3-pyridazinyl) -, Sulfanilamide, N1- (6-methoxy-3-pyridazinyl)-, 3-(4-Aminobenzenesulfonamido)-6-methoxypyridazine, 3-(p-Aminobenzenesulfamido)-6-methoxypyridazine, 3-Methoxy-6-sulfanilamidopyridazine, 3-Sulfanilamido-6-methoxypyridazine, 6-Methoxy-3-pyridazinylsulfanilamide, 6-Methoxy-3-sulfanilamidopyridazine, 6-Sulfanilamido-3-methoxypyridazine, Altezol, CL 13,494, CL 13494, Davosin, Davozil, Depovernil, Kinex, Kynex, LAS, LAS (pharmaceutical), Lederkin, Lederkyn, Lisulfen, Longin, Medicel, Midicel, Midikel, Myasul, N1- (6-Methoxy-3-pyridazinyl) sulfanilamide, Paramid, Paramid Supra, Piridolo, Quinoseptyl, RP 7522, Retamid, Retasulfin, Retasulfine, Retasulphine, SMOP, Slosul, Spofadazine, Sulfalex, Sulfamethoxypyridazine, Sulfapiridazin, Sulfapyridazine, Sulfdurazin, Sulfozona, Sulphamethoxypyridazine, Sultirene
Formule InChI InChI=1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-7-6-10(13-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,15)
SMILES COc1ccc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nn1
Nom IUPAC 4-amino-N-(6-méthoxypyridazin-3-yl)benzènesulfonamide
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 280.3
Quantité 1 mL
Poids de la formule 280,063 g/mol