Learn More
Sulfamic Acid, 98%, Reagent grade, Honeywell™
Code produit 15652600 Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
3 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
1kg
3kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
15652600 1 kg Flacon poly 1kg
15662600 3 kg Flacon poly 3kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15652600 Fournisseur Honeywell Research Chemicals Code fournisseur 2427801KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Qualité réactif, 98 %
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5329-14-6
Formule moléculaire H3NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 97.088
Numéro MDL MFCD00011603
Clé InChI IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
CID PubChem 5987
ChEBI CHEBI:9330
Nom IUPAC sulfamic acid
SMILES NS(=O)(=O)O
Spécification
Aspect Powder
Nom chimique ou matériau Sulfamic Acid
Couleur Blanc
Point de fusion 209°C
Densité 2.1g/cm3
Conditionnement Flacon poly
Quantité 1 kg
Formule linéaire NH2SO3H
Numéro UN UN2967
Poids de la formule 97.09g/mol
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Réactif