Learn More
Sulfamic Acid, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Code produit 31749934
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Natural Poly Bottle
White Poly Wide Mouth Bottle
Conditionnement:
100g
2.50L
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
31749934 100 g White Poly Wide Mouth Bottle 100g
31749308 500 g White Poly Wide Mouth Bottle 500g
31750644 2.5 kg Natural Poly Bottle 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31749934 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur RDCS1100100B1
 Article restreint
Expédition estimée: 28-08-2026
Identifiants chimiques
CAS 5329-14-6
Formule moléculaire H3NO3S
Clé InChI IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 5987
ChEBI CHEBI:9330
Nom IUPAC sulfamic acid
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfamic Acid
Couleur White
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Métaux lourds (sous forme de Pb) max. 0.001%
Conditionnement White Poly Wide Mouth Bottle
Résidus après l’allumage max. 0.01%
Quantité 100 g
Forme physique Crystals
Synonyme amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
SMILES NS(=O)(=O)O
Poids moléculaire (g/mol) 97.088
Pourcentage de pureté 99.3 to 100.3%
Qualité ACS