Learn More
Sulfamic Acid, ACS Reagent Grade, Ricca Chemical
Code produit 31750644
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Natural Poly Bottle
White Poly Wide Mouth Bottle
Conditionnement:
100g
2.50L
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
31750644 2.5 kg Natural Poly Bottle 2.50L
31749934 100 g White Poly Wide Mouth Bottle 100g
31749308 500 g White Poly Wide Mouth Bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31750644 Fournisseur Ricca Chemical Company Code fournisseur RDCS11002.5A5
 Article restreint
Expédition estimée: 30-10-2026
Chemical Identifiers
CAS 5329-14-6
Formule moléculaire H3NO3S
Clé InChI IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 5987
ChEBI CHEBI:9330
Nom IUPAC sulfamic acid
Specifications
Nom chimique ou matériau Sulfamic Acid
Couleur White
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Métaux lourds (sous forme de Pb) Max. 0,001 %
Conditionnement Natural Poly Bottle
Résidus après l’allumage 0,01 % max.
Quantité 2.5 kg
Forme physique Crystals
Synonyme amidosulfonic acid
SMILES NS(O)(=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 97.09
Pourcentage de pureté 99,3 à 100,3 %
Qualité ACS