Learn More
Acide sulfamique, grade réactif ACS, Ricca Chemical
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sulfamic Acid |
| % min. CAS | 98.0 |
| Couleur | Blanc |
| % max. CAS | 100.0 |
| Métaux lourds (sous forme de Pb) | Max. 0,001 % |
| Conditionnement | Bouteille blanche poly à large bouche |
| Résidus après l’allumage | 0,01 % max. |
| Quantité | 500 g |
| Forme physique | Crystals |
| Synonyme | amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid |
| Afficher plus |