Learn More
Acide sulfamique, Honeywell Fluka™
Code produit 15665310 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
100g
1kg
2.50kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15665310 500 g 500g
15635310 100 g 100g
15645310 1 kg 1kg
15655310 2.5 kg 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15665310 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 383120500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 5329-14-6
Formule moléculaire H3NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 97.088
Numéro MDL MFCD00011603
Clé InChI IIACRCGMVDHOTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme amidosulfonic acid, amidosulfuric acid, aminosulfonic acid, imidosulfonic acid, sulfamidic acid, sulfaminic acid, sulphamic acid, jumbo, aminosulfuric acid, sulphamidic acid
CID PubChem 5987
ChEBI CHEBI:9330
Nom IUPAC sulfamic acid
SMILES NS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfamic acid
Quantité 500 g
Formule linéaire NH2SO3H
Numéro UN UN2967
Poids de la formule 97.09g/mol
Pourcentage de pureté 99.3 to 100.3% (dry basis)