Learn More
Sulfamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2.50g
50g
Description
It is employed as a carbonic anhydrase inhibitor. It is widely used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé comme inhibiteur de l’anhydrase carbonique. Il est largement utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool chaud, l’acétone. Peu soluble dans l’alcool froid
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Il est utilisé comme inhibiteur de l’anhydrase carbonique. Il est largement utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool chaud, l’acétone. Peu soluble dans l’alcool froid
Remarques
Sensible à l’humidité. Conserver à l’écart des agents oxydants, de l’eau et de l’humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sulfamide |
| Point de fusion | 91°C to 92°C |
| Densité | 1.61 |
| Quantité | 2.5 g |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Merck Index | 14,8922 |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water, hot alcohol, acetone; Sparingly soluble in cold alcohol |
| Nom IUPAC | sulfamide |
| Poids de la formule | 96.11 |
| Pourcentage de pureté | 99% |