Learn More
Sulfanilamide 1000 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30312972
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30312972 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30312972 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA17000000AL1000
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfanilamide
CAS 63-74-1
Noms d’analytes ou de composants Sulfanilamide
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C6 H8 N2 O2 S
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Sulfacetamide Sodium Imp. A (EP), Sulfacetamide Imp. A (EP), Sulfadiazine Imp. D (EP), Sulfadimidine Imp. D (EP), Sulfaguanidine Imp. A (EP), Sulfamethoxazole Imp. E (EP), 4-Aminobenzenesulfonamide, Sulfanilamide, 4-Aminobenzenesulphonamide, Sulphanilamide, Sulfadimidine Imp. D (Pharmeuropa), Sulfadiazine Imp. D (Pharmeuropa), (4-(Aminosulfonyl)phenyl)amine, 1162F, 4-(Aminosulfonyl)aniline, 4-Aminophenylsulfonamide, 4-Sulfamoylaniline, A-349, Albexan, Albosal, Ambeside, Antistrept, Astreptine, Astrocid, Bacteramid, Bactesid, Collomide, Colsulanyde, Copticide, Deseptyl, Dipron, Ergaseptine, Erysipan, Estreptocida, Exoseptoplix, F 1162, Fourneau 1162, Gerison, Gombardol, Infepan, Lusil, Lysococcine, NSC 7618, Neococcyl, Orgaseptine, PABS, Prontalbin, Prontosil Album, Prontosil I, Prontosil white, Prontylin, Pronzin Album, Proseptal, Proseptine, Proseptol, Pysococcine, Ro 1-3354, Rubiazol A, Sanamid, Septamide Album, Septanilam, Septinal, Septolix, Septoplex, Septoplix, Stopton Album, Stramid, Strepamide, Strepsan, Streptagol, Streptamid, Streptasol, Streptocid, Streptocid album, Streptocide, Streptocide (white), Streptoclase, Streptocom, Strepton, Streptopan, Streptosil, Streptozol, Streptozone, Sulfamidyl, Sulfamine, Sulfana, Sulfanalone, Sulfanidyl, Sulfanil, Sulfanilamide Vaginal Cream, Sulfocidine, Sulfonamide, Sulfonamide P, Sulfonylamide, Sulphonamide, Therapol, Tolder, White streptocide, p-Aminobenzenesulfonamide, p-Aminophenylsulfonamide, p-Anilinesulfonamide, p-Sulfamidoaniline, p-Sulfamoylaniline, Ph Eur Sulfamethoxazole Impurity E, Sulfanilamide, Sulfacetamide Sodium Impurity A, Sulfadiazine Impurity D, Sulfadimethoxine Impurity E, Sulfadimethoxine Sodium Impurity E, Sulfadimidine Impurity D, Sulfaguanidine Impurity A, Sulfamethoxazole Impurity E, Sulfacetamide Impurity A, Sulfadimethoxine Impurity E
Formule InChI InChI=1S/C6H8N2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N
Nom IUPAC 4-aminobenzènesulfonamide
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 172.2
Quantité 1 mL
Poids de la formule 172,0306 g/mol