Learn More
Sulfaquinoxaline 1000 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30312838
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30312838 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30312838 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA16990000AL1000
 Article restreint
Expédition estimée: 15-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfaquinoxaline
CAS 59-40-5
Noms d’analytes ou de composants Sulfaquinoxaline
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C14 H12 N4 O2 S
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 4-Amino-N-2-quinoxalinyl-benzenesulfonamide, Sulfanilamide, N1-2-quinoxalinyl- (6CI,7CI,8CI), 2-(p-Sulfanilamido)quinoxaline, 2-Sulfanilamidobenzopyrazine, 2-p-Aminobenzenesulfonamidoquinoxaline, 2-p-Aminobenzenesulphonamidoquinoxaline, Avicocid, Compound 3-120, Italquina, Kokozigal, N1-(2-Quinoxalinyl)sulfanilamide, NSC 41805, SQ 40, SQX, Sulfa-Q 20, Sulfabenzpyrazine, Sulfaline, Sulfaquinoxaline, Sulphaquinoxaline, Sulquin, Ursokoxaline, Sulfachinoxalin
Formule InChI InChI=1S/C14H12N4O2S/c15-10-5-7-11(8-6-10)21(19,20)18-14-9-16-12-3-1-2-4-13(12)17-14/h1-9H,15H2,(H,17,18)
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2cnc3ccccc3n2
Nom IUPAC 4-amino-N-quinoxalin-2-ylbenzènesulfonamide
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 300.34
Quantité 1 mL
Poids de la formule 300,0681 g/mol