Learn More
Sulfaquinoxaline, Mikromol™
Description
Sulfaquinoxaline
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sulfaquinoxaline |
| CAS | 59-40-5 |
| Noms d’analytes ou de composants | Sulfaquinoxaline |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C14 H12 N4 O2 S |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | 4-Amino-N-2-quinoxalinyl-benzenesulfonamide, Sulfanilamide, N1-2-quinoxalinyl- (6CI,7CI,8CI), 2-(p-Sulfanilamido)quinoxaline, 2-Sulfanilamidobenzopyrazine, 2-p-Aminobenzenesulfonamidoquinoxaline, 2-p-Aminobenzenesulphonamidoquinoxaline, Avicocid, Compound 3-120, Italquina, Kokozigal, N1-(2-Quinoxalinyl)sulfanilamide, NSC 41805, SQ 40, SQX, Sulfa-Q 20, Sulfabenzpyrazine, Sulfaline, Sulfaquinoxaline, Sulphaquinoxaline, Sulquin, Ursokoxaline, Sulfachinoxalin |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H12N4O2S/c15-10-5-7-11(8-6-10)21(19,20)18-14-9-16-12-3-1-2-4-13(12)17-14/h1-9H,15H2,(H,17,18) |
| SMILES | Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2cnc3ccccc3n2 |
| Nom IUPAC | 4-amino-N-quinoxalin-2-ylbenzènesulfonamide |
| Afficher plus |