Learn More
WTW™ Kits de test sulfate
Click to view available options
Plage:
0 à 70 mg/L
100 à 1000 mg/L
5 à 250 mg/L
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
25 pièces
Description
- Kit de test photométrique pour la mesure de l’ammoniac NH4
- Divers instruments de mesure de l’ammonium (NH4) CombiCheck
- Kit de test cellulaire de l’ammonium (NH4) CombiCheck
- À utiliser avec les photomètres PhotoLab® S6, PhotoLab® S12, PhotoLab® Spectral, Photoflex
- Pour les eaux souterraines, les matériaux de construction, les sols
Spécification
Spécification
| Analytes | Bleu indophénol (réaction Berthelot) |
| À utiliser avec (application) | Pour les eaux souterraines, les matériaux de construction, les sols |
| À utiliser avec (équipement) | Pour les photomètres Photoflextrade; |
| Nbre de tests | 25 |
| Plage | 0 à 70 mg/L |
| Suffisant pour | 25 dosages |
| Méthode de test | Photométrique |
| Type | Kit de test cellulaire de l’ammonium (NH4) CombiCheck |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- X100 TEST SULFATE 0-70 MG/L
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- MIXTURE LIST-Contient: citric acid, bariumchloride dihydrate