Learn More
Sulfathiazole 1000 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30324175
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30324175 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30324175 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA17000200AL1000
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfathiazole
CAS 72-14-0
Noms d’analytes ou de composants Sulfathiazole
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C9 H9 N3 O2 S2
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Sulfathiazole, 4-Amino-N-(thiazol-2-yl)benzenesulfonamide
Formule InChI InChI=1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nccs2
Nom IUPAC 4-amino-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzènesulfonamide
Solvent or Matrix Acétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 255.32
Quantité 1 mL
Poids de la formule 255,0136 g/mol