Learn More
Sulfathiazole, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30318278
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30318278 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30318278 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREC17000200100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfathiazole
CAS 72-14-0
Noms d’analytes ou de composants Sulfathiazole
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C9 H9 N3 O2 S2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Sulfathiazole, 4-Amino-N-(thiazol-2-yl)benzenesulfonamide
Formule InChI InChI=1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nccs2
Nom IUPAC 4-amino-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzènesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 255.32
Quantité 100 mg
Poids de la formule 255,0136 g/mol