Learn More
Sulfathiazole, Mikromol™
Code produit 17990556
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17990556 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17990556 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0578.00
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Sulfathiazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfathiazole
CAS 72-14-0
Noms d’analytes ou de composants Sulfathiazole
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C9 H9 N3 O2 S2
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Sulfathiazole, 4-Amino-N-(thiazol-2-yl)benzenesulfonamide
Formule InChI InChI=1S/C9H9N3O2S2/c10-7-1-3-8(4-2-7)16(13,14)12-9-11-5-6-15-9/h1-6H,10H2,(H,11,12)
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2nccs2
Nom IUPAC 4-amino-N-(1,3-thiazol-2-yl)benzènesulfonamide
Poids moléculaire (g/mol) 255.32
Quantité 500 mg
Poids de la formule 255,0136 g/mol