Learn More
Sulfisomidine 100 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30317554
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30317554 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30317554 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA17000400AL100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfisomidine
CAS 515-64-0
Noms d’analytes ou de composants Sulfisomidine
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C12 H14 N4 O2 S
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Benzenesulfonamide, 4-amino-N-(2,6-dimethyl-4-pyrimidinyl)-, Sulfanilamide, N1-(2,6-dimethyl-4-pyrimidinyl)- (8CI), 2,4-Dimethyl-6-sulfanilamidopyrimidine, 2,6-Dimethyl-4-sulfanilamidopyrimidine, 4-Sulfanilamido-2,6-dimethylpyrimidine, 4-[[(2,6-Dimethylpyrimidin-4-yl)amino]sulfonyl]aniline, 6-(4-Aminobenzenesulfonamido)-2,4-dimethylpyrimidine, 6-(Sulfanilamido)-2,4-dimethyl-1,3-diazine, 6-(p-Aminobenzenesulfonamido)-2,4-dimethylpyrimidine, 6-(p-Aminophenylsulfonamido)-2,4-dimethylpyrimidine, 6-Sulfanilamido-2,4-dimethylpyrimidine, 6-[(p-Aminobenzenesulfonyl)amino]-2,4-dimethylpyrimidine, Aristamid, Aristogyn, Domain, Domian, Elcosin, Elcosine, Elkosil, Elkosin, Elkosine, Elkozin, Erycon, Mefenal, N1-(2,6-Dimethyl-4-pyrimidinyl)sulfanilamide, Sulfadimetine, Sulfaisodimerazine, Sulfamethine, Sulfasomidin, Sulfasomidine, Sulfisomidin, Sulfisomidine, Sulphasomidine, Sulphisomidine
Formule InChI InChI=1S/C12H14N4O2S/c1-8-7-12(15-9(2)14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11/h3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16)
SMILES Cc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)nc(C)n1
Nom IUPAC 4-amino-N-(2,6-diméthylpyrimidine-4-yl)benzènesulfonamide
Solvent or Matrix Acetonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 278.33
Quantité 1 mL
Poids de la formule 278.0837 g/mol