Learn More
WTW™ Kit de réactif pour test du sulfite
Click to view available options
Nbre de tests:
150
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pratique et économique
- Qualité garantie par AQA/CQI
- Pour de faibles concentrations et des travaux de routine avec un débit d’échantillons important dans le laboratoire
- Large plage de mesure à l’aide de cuves rectangulaires pour la détermination des concentrations à l’état de traces
Spécification
Spécification
| Analytes | Oxydation de l’acide chromosulfurique |
| À utiliser avec (application) | Pour les eaux usées, les eaux de chaudière, les produits alimentaires |
| À utiliser avec (équipement) | Pour photomètres Photolab™ S12, Photolab™ Spectral |
| Comprend | Certificats |
| Nbre de tests | 150 |
| Plage | 1,0 - 60,0mg/I SO ₃ |
| Méthode de test | Photométrique |