Learn More
Thermo Scientific™ Sulfo-SBED Biotin Label Transfer Reagent, No-Weigh™ Format
Tous les produits Thermo Scientific ProduitsDescription
Le réactif de transfert de marquage de biotine sulfo-SBED Thermo Scientific™ Pierce est un réactif multifonctionnel pour marquer une protéine purifiée, puis transférer par covalence le marquage à la biotine sur des interacteurs spécifiques de cette protéine.
Points clés :
- Le sulfo-ester NHS réagit avec les amines primaires à pH 7 à 9
- L’azoture d’aryle se conjugue de façon aléatoire lorsqu’il est activé par une lumière UV
- La liaison disulfure clivable permet le transfert du marquage à la biotine
- Découvrez des interactions entre protéines sans radiomarquage
Comprend :
Réactif de transfert de marquage Sulfo-SBED au format No-Weigh, 8 × 1 mg ; saline dans un tampon phosphate BupH, 1 boîte (500 ml) ; tampon de transfert de marquage (20X), 200 ml (4 litres) ; conjugué streptavidine-HRP, 0,1 mg ; dithiothréitol au format No-Weigh (DTT), 8 × 7,7 mg ; unités de dialyse Slide-A-Lyzer MINI plus Float, seuil de rétention des molécules de 10 K, 10 à 100 μl, 10 unités/boîte.
Spécification
Spécification
| Format | Poudre |
| Quantité | 10 mg |
| Type de produit | Réticulateur |
| Solubilité | Eau |
| Contenu et stockage | Dès réception, stocker à 4°C. |
| Méthode d’étiquetage | Marquage chimique, transfert de marquage |
| Groupement de réactifs | Ester de sulfo-NHS, azoture d’aryle |
| Gamme de produits | Pierce |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.