Learn More
Sel de sodium Sulfonazo III, Honeywell™ Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Sulfonazo III sodium salt |
| CAS | 164581-28-6 |
| Formule moléculaire | C22H12N4Na4O14S4 |
| Numéro MDL | MFCD00003942 |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Beilstein | 1900148 |
| Clé InChI | OWVXGCUJHKOBMQ-SGLNGUFESA-J |
| SMILES | C1=CC=C(C(=C1)NN=C2C(=CC3=C(C2=O)C(=O)C(=NNC4=CC=CC=C4S(=O)(=O)[O-])C(=C3)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+] |
| Nom IUPAC | tetrasodium;(3Z,6E)-4,5-dioxo-3,6-bis[(2-sulfonatophenyl)hydrazinylidène]naphthalène-2,7-disulfonate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 776.551 |
| Afficher plus |