Learn More
Sulfotep 1000 μg/mL dans l'acétonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30328502
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30328502 1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30328502 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA17010000AL1000
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfotep
CAS 3689-24-5
Noms d’analytes ou de composants Sulfotep
Conditions d’expédition +20 °C
Formule moléculaire C8 H20 O5 P2 S2
Concentration 1 000 μg/ml
Certifications/Conformité ISO/CEI 17025
Synonyme Sulfotep, Tetraethyl dithionopyrophosphate
Formule InChI InChI=1S/C8H20O5P2S2/c1-5-9-14(16,10-6-2)13-15(17,11-7-3)12-8-4/h5-8H2,1-4H3
Type de solution Solution unique
SMILES CCOP(=S)(OCC)OP(=S)(OCC)OCC
Nom IUPAC diéthoxyphosphinoyloxy-diéthoxy-sulfacylidene-λ ^{5}-phosphane
Solvent or Matrix Acétonitrile
Industry Type Tests environnementaux
Poids moléculaire (g/mol) 322.32
Quantité 1 mL
Poids de la formule 322,0227 g/mol