Learn More
Kit d'étalonnage du soufre : S à 0-100 mg/kg dans le toluène, VHG™
Code produit 17922676
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
11 x 2 mL
Conditionnement:
22mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17922676 11 x 2 mL 22mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17922676 Fournisseur VHG Labs Code fournisseur ALKKTSTOLW11100SET
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
VHG Labs offres ISO 17034 matériaux de référence certifiés métallo-organiques et inorganiques aqueux pour l'analyse des huiles, des carburants et des liquides de refroidissement, ainsi qu'une variété de normes certifiées pour les applications environnementales, pharmaceutiques et industrielles.
Kit d'étalonnage du soufre : S à 0-100 mg/kg dans le toluène
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfur
CAS 7704-34-9
Noms d’analytes ou de composants Sulfur
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire S
Concentration 0-100 mg/kg
Formule InChI InChI=1S/S
SMILES [S]
Nom IUPAC soufre
Solvent or Matrix Toluene
Poids moléculaire (g/mol) 32.065
Quantité 11 x 2 mL
Poids de la formule 31.972 g/mol