Learn More
Solution étalon de soufre dans du pétrole brut 1000 μg/g (0,10 %), Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Code produit 15426405
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15426405 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15426405 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041885.AE
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7704-34-9 | S | 32.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfur
Note relative au nom 1000μg/g (0.10%)
CAS 7704-34-9
Odeur Unpleasant
Forme physique Liquide
Formule moléculaire S
Numéro MDL MFCD00085316
Couleur Noir
Clé InChI NINIDFKCEFEMDL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [S]
Nom IUPAC soufre
Poids moléculaire (g/mol) 32.06
CID PubChem 5362487
Quantité 100 mL
ChEBI CHEBI:26833
Poids de la formule 3350