Learn More
Soufre dans le carburant diesel ASTM D 5453 ; ISO 20846 (Valeur nominale : 7,2 mg/kg), Paragon Scientific™
Code produit 16060040
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16060040 250 ml 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16060040 Fournisseur Paragon Scientific Code fournisseur CRMSUGOLO
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Matériaux de référence certifiés pour l’étalonnage et la vérification des instruments de laboratoire utilisés pour l’essai de produits pétroliers et dérivés en ce qui concerne la teneur en soufre ASTM D5453, ISO 20846
  • Fabriqués conformément aux méthodes d’essai ASTM / EN ou IP
  • Certifié par la méthode Round-robin par des laboratoires d’essai indépendants
  • Assure une bonne corrélation interlaboratoire
  • Fourni dans un emballage de sécurité inviolable conforme à la norme UN
  • Format 250 ml
  • Durée de conservation de 12 mois
Spécification
Numéro UN UN 1202
Quantité 250 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Certified Reference Material, Sulphur Standard Sulphur in Diesel (Low) approx 7.2mg/kg 250mL
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Gasoil : fuels, diesel
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.