Learn More
Solution étalon de soufre dans du carburant diesel, Specpure™, 15 μg/g (0,0015 %), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15476885
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Unit Size:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
15476885 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15476885 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 045310.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Sulfur in Diesel Fuel standard solution
Note relative au nom 15μg/g (0.0015%)
Numéro MDL MFCD01095233
Quantité 100 mL
Qualité Specpure
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Sulfur in Diesel Fuel standard solution, Specpure, 15 µg/g (0.0015%)
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Fuels, diesel, no. 2